Stampa…
3-(4-Methylphenoxy)piperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4-Methylphenoxy)-piperidine hydrochloride
OR452206-1G OR452206-500MG
APOSOR452206-1GEA 569 EUR
APOSOR452206-1G APOSOR452206-500MG
3-(4-Methylphenoxy)piperidine 97%
3-(4-Methylphenoxy)piperidine
Formula: C₁₂H₁₇NO
Peso molecolare: 191,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08061070
CAS Number: 63843-39-0