Stampa…
1-(Dimethylamino)isopropylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N1,N1-Dimethyl-1,2-propanediamine dihydrochloride
OR452189-1G OR452189-500MG
APOSOR452189-1GEA 438 EUR
APOSOR452189-1G APOSOR452189-500MG
1-(Dimethylamino)isopropylamine 97%
1-(Dimethylamino)isopropylamine
Formula: C₅H₁₄N₂
Peso molecolare: 102,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014812
CAS Number: 108-15-6