Stampa…
tert-Butyl-4-(bromoacetyl)piperazine-1-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Bromoacetyl)-1-Boc-piperazine, tert-Butyl 4-(2-bromoacetyl)piperazine-1-carboxylate
OR452185-1G OR452185-500MG
APOSOR452185-1GEA 394 EUR
APOSOR452185-1G APOSOR452185-500MG
tert-Butyl-4-(bromoacetyl)piperazine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-4-(bromoacetyl)piperazine-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₉BrN₂O₃
Peso molecolare: 307,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16990579
CAS Number: 112257-12-2