Stampa…
tert-Butyl-2-hydroxy-2-phenylethylcarbamate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Boc-2-hydroxy-2-phenylethylamine
OR452160-1G OR452160-500MG
APOSOR452160-1GEA 634 EUR
APOSOR452160-1G APOSOR452160-500MG
tert-Butyl-2-hydroxy-2-phenylethylcarbamate 97%
tert-Butyl-2-hydroxy-2-phenylethylcarbamate
Formula: C₁₃H₁₉NO₃
Peso molecolare: 237,3 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09750569
CAS Number: 67341-07-5