Stampa…
1-Benzoyl-2-piperidinecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Benzoylpiperidine-2-carboxylic acid
OR452128-1G OR452128-500MG OR452128-5G
APOSOR452128-1GEA 139 EUR
APOSOR452128-1G APOSOR452128-500MG APOSOR452128-5G
1-Benzoyl-2-piperidinecarboxylic acid 97%
1-Benzoyl-2-piperidinecarboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₅NO₃
Peso molecolare: 233,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02211013
CAS Number: 78348-46-6