1-Benzoylpiperidine-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452127-1G
OR452127-500MG
OR452127-5G
APOSOR452127-1GEA
139
EUR
APOSOR452127-1G
APOSOR452127-500MG
APOSOR452127-5G
1-Benzoylpiperidine-3-carboxylic acid 97%
1-Benzoylpiperidine-3-carboxylic acid
Formula:
C₁₃H₁₅NO₃ Peso molecolare: 233,27 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01856779 CAS Number: 13850-76-5 |