Stampa…
3-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452125-1G OR452125-500MG
APOSOR452125-1GEA 394 EUR
APOSOR452125-1G APOSOR452125-500MG
3-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride 97%
3-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride
Formula: C₇H₁₆ClNO
Peso molecolare: 165,66 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08166754
CAS Number: 688809-97-4