Stampa…
(1-Methylpiperidin-4-yl)acetic acid hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452122-1G OR452122-500MG
APOSOR452122-1GEA 524 EUR
APOSOR452122-1G APOSOR452122-500MG
(1-Methylpiperidin-4-yl)acetic acid hydrochloride 97%
(1-Methylpiperidin-4-yl)acetic acid hydrochloride
Formula: C₈H₁₆ClNO₂
Peso molecolare: 193,68 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12196931
CAS Number: 67686-06-0