4-Benzylpiperidine-1,4-dicarboxylic acid mono-tert-butyl ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₈H₂₅NO₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02179131 CAS Number: 167263-11-8 |