tert-Butyl-2-piperidinecarboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452116-1G
OR452116-500MG
APOSOR452116-1GEA
522
EUR
APOSOR452116-1G
APOSOR452116-500MG
tert-Butyl-2-piperidinecarboxylate 97%
tert-Butyl-2-piperidinecarboxylate
Formula:
C₁₀H₁₉NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11867900 CAS Number: 147202-35-5 |