Stampa…
N,N-Dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452101-1G OR452101-500MG
APOSOR452101-1GEA 446 EUR
APOSOR452101-1G APOSOR452101-500MG
N,N-Dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
N,N-Dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
Formula: C₇H₁₅ClN₂O
Peso molecolare: 178,66 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13562148
CAS Number: 1246172-31-5