Stampa…
Ethyl-7-hydroxycoumarin-4-carboxylate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4521-1G OR4521-5G OR4521-250MG
APOSOR4521-1GEA 29.2 EUR
APOSOR4521-1G APOSOR4521-5G APOSOR4521-250MG
Ethyl-7-hydroxycoumarin-4-carboxylate 95+%
Ethyl-7-hydroxycoumarin-4-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₀O₅
Peso molecolare: 234,21 g/mol
Punto di fusione: 149…151 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00174422
CAS Number: 1084-45-3