Stampa…
3-(4-Methylphenoxy)azetidine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452074-1G OR452074-250MG OR452074-500MG
APOSOR452074-1GEA 655 EUR
APOSOR452074-1G APOSOR452074-250MG APOSOR452074-500MG
3-(4-Methylphenoxy)azetidine hydrochloride 97%
3-(4-Methylphenoxy)azetidine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₄ClNO
Peso molecolare: 199,68 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16613952
CAS Number: 1228070-90-3