Stampa…
1-Iodo-4-phenoxybenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452072-1G OR452072-5G
APOSOR452072-1GEA 68.4 EUR
APOSOR452072-1G APOSOR452072-5G
1-Iodo-4-phenoxybenzene 97%
1-Iodo-4-phenoxybenzene
Formula: C₁₂H₉IO
Peso molecolare: 296,1037 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060666
CAS Number: 2974-94-9