Stampa…
2-Methylphenethyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452071-1G OR452071-5G
APOSOR452071-1GEA 0 EUR
APOSOR452071-1G APOSOR452071-5G
2-Methylphenethyl bromide 95%
2-Methylphenethyl bromide
Formula: C₉H₁₁Br
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04117467
CAS Number: 16793-90-1