3-Methylphenethyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452069-10G
OR452069-1G
OR452069-5G
APOSOR452069-10GEA
676
EUR
APOSOR452069-10G
APOSOR452069-1G
APOSOR452069-5G
3-Methylphenethyl bromide 97%
3-Methylphenethyl bromide
Formula:
C₉H₁₁Br Peso molecolare: 199.09 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
16799-08-9 |