Stampa…
((4-Iodophenyl)ethynyl)trimethylsilane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Iodo-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]-benzene
OR452068-1G OR452068-5G
APOSOR452068-1GEA 112 EUR
APOSOR452068-1G APOSOR452068-5G
((4-Iodophenyl)ethynyl)trimethylsilane 97%
((4-Iodophenyl)ethynyl)trimethylsilane
Formula: C₁₁H₁₃ISi
Peso molecolare: 300,214 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04974026
CAS Number: 134856-58-9