Stampa…
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propanoic acid
OR452066-1G OR452066-25G OR452066-5G
APOSOR452066-1GEA 127 EUR
APOSOR452066-1G APOSOR452066-25G APOSOR452066-5G
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid 97%
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₄
Peso molecolare: 210,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00598205
CAS Number: 22174-29-4