Stampa…
4-(3-Chlorophenoxy)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452063-1G OR452063-250MG
APOSOR452063-1GEA 447 EUR
APOSOR452063-1G APOSOR452063-250MG
4-(3-Chlorophenoxy)benzoic acid 97%
4-(3-Chlorophenoxy)benzoic acid
Formula: C₁₃H₉ClO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11122181
CAS Number: 1145-58-0