Stampa…
2-(4-Bromophenoxy)propanoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452059-1G OR452059-5G
APOSOR452059-1GEA 340 EUR
APOSOR452059-1G APOSOR452059-5G
2-(4-Bromophenoxy)propanoic acid 97%
2-(4-Bromophenoxy)propanoic acid
Formula: C₉H₉BrO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02295723
CAS Number: 32019-08-2