Stampa…
Acido 3,4-diclorofenossiacetico 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-D
OR452057-1G OR452057-5G
APOSOR452057-1GEA 148 EUR
APOSOR452057-1G APOSOR452057-5G
Acido 3,4-diclorofenossiacetico 97%
Acido 3,4-diclorofenossiacetico
Formula: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH
Peso molecolare: 221,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004303
CAS Number: 588-22-7