Stampa…
4-Piperidin-1-ylmethylbenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(1-Piperidinylmethyl)-benzoic acid hydrochloride
OR452053-1G OR452053-5G
APOSOR452053-1GEA 308 EUR
APOSOR452053-1G APOSOR452053-5G
4-Piperidin-1-ylmethylbenzoic acid 97%
4-Piperidin-1-ylmethylbenzoic acid
Formula: C₁₃H₁₇NO₂
Peso molecolare: 219,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05240080
CAS Number: 159691-33-5