Boc-7-methyl-DL-tryptophan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452045-1G
OR452045-250MG
OR452045-500MG
APOSOR452045-1GEA
980
EUR
APOSOR452045-1G
APOSOR452045-250MG
APOSOR452045-500MG
Boc-7-methyl-DL-tryptophan 97%
Boc-7-methyl-DL-tryptophan
Formula:
C₁₇H₂₂N₂O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02682378 CAS Number: 1219333-83-1 |