Stampa…
Fmoc-DL-β-leucine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR452042-1G OR452042-500MG
APOSOR452042-1GEA 589 EUR
APOSOR452042-1G APOSOR452042-500MG
Fmoc-DL-β-leucine 97%
Fmoc-DL-beta-leucine
Formula: C₂₁H₂₃NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01863209
CAS Number: 282524-93-0