Stampa…
Boc-DL-β-leucine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Boc-amino)-4-methylpentanoic acid, DL-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-methylpentanoic acid, Boc-DL-β-HoVal-OH
OR452041-1G OR452041-500MG
APOSOR452041-1GEA 394 EUR
APOSOR452041-1G APOSOR452041-500MG
Boc-DL-β-leucine 97%
Boc-DL-beta-leucine
Formula: C₁₁H₂₁NO₄
Peso molecolare: 231,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02258127
CAS Number: 248924-39-2