Stampa…
3-(Boc-amino)-3-(2-methylphenyl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(o-tolyl)propanoic acid
OR452039-1G OR452039-5G
APOSOR452039-1GEA 219 EUR
APOSOR452039-1G APOSOR452039-5G
3-(Boc-amino)-3-(2-methylphenyl)propionic acid 97%
3-(Boc-amino)-3-(2-methylphenyl)propionic acid
Formula: C₁₅H₂₁NO₄
Peso molecolare: 279,3315 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02090696
CAS Number: 284493-54-5