Stampa…
2-Bromo-5-chlorothiophene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4520-100G OR4520-25G OR4520-5G
APOSOR4520-100GEA 120 EUR
APOSOR4520-100G APOSOR4520-25G APOSOR4520-5G
2-Bromo-5-chlorothiophene 98%
2-Bromo-5-chlorothiophene
Formula: C₄H₂BrClS
Peso molecolare: 197,48 g/mol
Punto di ebollizione: 69…71 °C/18mmHg
Densità: 1,803 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014523
CAS Number: 2873-18-9
EINECS: 220-708-5