Stampa…
(±)-3-Buten-2-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (±)-Methyl vinyl carbinol, (±)-3-Hydroxy-1-butene, 1-Buten-3-ol
OR451801-25G OR451801-5G
APOSOR451801-25GEA 125 EUR
APOSOR451801-25G APOSOR451801-5G
(±)-3-Buten-2-ol
(±)-3-Buten-2-ol
Formula: C₄H₈O
Peso molecolare: 72,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004543
CAS Number: 598-32-3