Stampa…
2-Bromo-1,4-dimethoxybenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4516-10G OR4516-250G OR4516-50G
APOSOR4516-10GEA 14.7 EUR
APOSOR4516-10G APOSOR4516-250G APOSOR4516-50G
2-Bromo-1,4-dimethoxybenzene
2-Bromo-1,4-dimethoxybenzene
Formula: C₈H₉BrO₂
Punto di ebollizione: 130…131 °C/10mmHg
Densità: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008355
CAS Number: 25245-34-5
EINECS: 246-756-7