Stampa…
4-Bromo-1,3-dimethoxybenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4515-100G OR4515-25G
APOSOR4515-100GEA 60.9 EUR
APOSOR4515-100G APOSOR4515-25G
4-Bromo-1,3-dimethoxybenzene 98%
4-Bromo-1,3-dimethoxybenzene
Formula: C₈H₉BrO₂
Punto di ebollizione: 153…155 °C/18mmHg
Punto di fusione: 24…26 °C
Densità: 1,507 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009844
CAS Number: 17715-69-4
EINECS: 241-717-0