Stampa…
4-Aminopyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451458-1G OR451458-5G
APOSOR451458-1GEA 51 EUR
APOSOR451458-1G APOSOR451458-5G
4-Aminopyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carbonitrile
4-Aminopyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carbonitrile
Formula: C₆H₄N₆
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03829962
CAS Number: 58390-42-4