Stampa…

3-Methylisoxazole-5-carbonitrile

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR451449-1G OR451449-5G
APOSOR451449-1GEA 65.5 EUR
APOSOR451449-1G APOSOR451449-5G
3-Methylisoxazole-5-carbonitrile
3-Methylisoxazole-5-carbonitrile
Formula: C₅H₄N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14702909
CAS Number: 65735-07-1

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR