Stampa…
1-Ethylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451448-1G OR451448-5G
APOSOR451448-1GEA 197 EUR
APOSOR451448-1G APOSOR451448-5G
1-Ethylpyrrolidine-2-carboxylic acid
1-Ethylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₁₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11505336
CAS Number: 165552-33-0