Stampa…
Methyl-4-(chloromethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451447-1G OR451447-5G OR451447-10G
APOSOR451447-1GEA 212 EUR
APOSOR451447-1G APOSOR451447-5G APOSOR451447-10G
Methyl-4-(chloromethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Methyl-4-(chloromethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Formula: C₇H₈ClNO₃
Peso molecolare: 189,6 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14702898
CAS Number: 1177292-31-7