Stampa…
3-Cyclopropyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451446-1G OR451446-5G
APOSOR451446-1GEA 65.5 EUR
APOSOR451446-1G APOSOR451446-5G
3-Cyclopropyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
3-Cyclopropyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formula: C₇H₈N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12548034
CAS Number: 1284220-47-8