Stampa…
(1-Benzothien-2-ylmethyl)methylamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451442-1G OR451442-5G
APOSOR451442-1GEA 66.7 EUR
APOSOR451442-1G APOSOR451442-5G
(1-Benzothien-2-ylmethyl)methylamine hydrochloride
(1-Benzothien-2-ylmethyl)methylamine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₂ClNS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03306023
CAS Number: 849776-43-8