4-Bromo-2-ethyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR451436-1G
OR451436-25G
OR451436-5G
APOSOR451436-1GEA
161
EUR
APOSOR451436-1G
APOSOR451436-25G
APOSOR451436-5G
4-Bromo-2-ethyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde
4-Bromo-2-ethyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formula:
C₆H₇BrN₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03419806 CAS Number: 1001519-37-4 |