Stampa…
4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451435-1G OR451435-25G OR451435-5G
APOSOR451435-1GEA 26.3 EUR
APOSOR451435-1G APOSOR451435-25G APOSOR451435-5G
4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formula: C₆H₇BrN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03419804
CAS Number: 1001519-36-3