Stampa…
5-Amino-4-chloro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451434-1G OR451434-25G OR451434-5G
APOSOR451434-1GEA 26.1 EUR
APOSOR451434-1G APOSOR451434-25G APOSOR451434-5G
5-Amino-4-chloro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-Amino-4-chloro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₄H₄ClN₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15146532
CAS Number: 351990-69-7