3-Methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Methyl-1H-pyrazol-4-ylamine hydrochloride
OR451430-1G
OR451430-25G
OR451430-5G
OR451430-10G
APOSOR451430-1GEA
205
EUR
APOSOR451430-1G
APOSOR451430-25G
APOSOR451430-5G
APOSOR451430-10G
3-Methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
3-Methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Formula:
C₄H₈ClN₃ Peso molecolare: 133,58 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16613948 CAS Number: 113140-10-6 |