Stampa…
Methyl-1-(chloromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR451428-1G OR451428-25G OR451428-5G
APOSOR451428-1GEA 288 EUR
APOSOR451428-1G APOSOR451428-25G APOSOR451428-5G
Methyl-1-(chloromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
Methyl-1-(chloromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formula: C₆H₇ClN₂O₂
Peso molecolare: 174,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04969151
CAS Number: 1001499-93-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III