Stampa…
1-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR451427-1G OR451427-5G
APOSOR451427-1GEA 48 EUR
APOSOR451427-1G APOSOR451427-5G
1-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
1-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formula: C₆H₈ClN₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04968629
CAS Number: 51355-91-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III