Stampa…
3-Methoxy-5-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451426-1G OR451426-5G
APOSOR451426-1GEA 118 EUR
APOSOR451426-1G APOSOR451426-5G
3-Methoxy-5-nitroaniline
3-Methoxy-5-nitroaniline
Formula: C₇H₈N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01103799
CAS Number: 586-10-7