Stampa…
4-[(Methylamino)methyl]phenol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR451421-1G OR451421-5G
APOSOR451421-1GEA 118 EUR
APOSOR451421-1G APOSOR451421-5G
4-[(Methylamino)methyl]phenol hydrochloride
4-[(Methylamino)methyl]phenol hydrochloride
Formula: C₈H₁₂ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11696453
CAS Number: 63989-88-8
UN: 3261
ADR: 8,III