Stampa…
5-Bromoquinolin-8-ylamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451420-1G OR451420-5G
APOSOR451420-1GEA 31.9 EUR
APOSOR451420-1G APOSOR451420-5G
5-Bromoquinolin-8-ylamine hydrochloride
5-Bromoquinolin-8-ylamine hydrochloride
Formula: C₉H₈BrClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00457010
CAS Number: 297760-76-0