Stampa…
1-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451418-1G OR451418-5G
APOSOR451418-1GEA 35 EUR
APOSOR451418-1G APOSOR451418-5G
1-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanone
1-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanone
Formula: C₆H₇BrN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04968842
CAS Number: 925200-47-1