Stampa…
4-Amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451415-1G OR451415-5G
APOSOR451415-1GEA 20.5 EUR
APOSOR451415-1G APOSOR451415-5G
4-Amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride
4-Amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₆ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00035504
CAS Number: 6321-11-5