Stampa…
1-Cyclopropyl-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Cyclopropyl-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
OR451414-1G OR451414-5G
APOSOR451414-1GEA 58.2 EUR
APOSOR451414-1G APOSOR451414-5G
1-Cyclopropyl-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
1-Cyclopropyl-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
Formula: C₈H₁₃NO
Peso molecolare: 139,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11840950
CAS Number: 21666-68-2