Stampa…
1-(Chloromethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR451411-1G OR451411-5G
APOSOR451411-1GEA 197 EUR
APOSOR451411-1G APOSOR451411-5G
1-(Chloromethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
1-(Chloromethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
Formula: C₄H₄ClN₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03423394
CAS Number: 51355-88-5