Stampa…
3,5-Dibromosalicylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzoic acid
OR4514-100G OR4514-25G OR4514-5G
APOSOR4514-100GEA 80 EUR
APOSOR4514-100G APOSOR4514-25G APOSOR4514-5G
3,5-Dibromosalicylic acid
3,5-Dibromosalicylic acid
Formula: C₇H₄Br₂O₃
Peso molecolare: 295,91 g/mol
Punto di fusione: 223…228 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002441
CAS Number: 3147-55-5
EINECS: 221-570-9